Learn More
Bel-Art™ Gants à manchon économique pour boîte à gants SP Scienceware™
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Description
- Gants avec manche en une seule pièce
- Pour boîtes à gants avec ronds de gants de 8 po
- Des bagues de serrage (19-821-983) sont nécessaires pour maintenir les gants en place
- Vendus par paires
Spécification
Spécification
Dimensions | 10 |