Learn More
Bel-Art™ Bagues de serrage pour boîte à gants SP Scienceware™
Anneaux réglables pour maintenir les gants en place
32.35€ - 41.95€
Spécification
Type de produit | Bague de fixation |
---|---|
À utiliser avec (application) | Maintient fermement le gant dans la boîte à gants |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11775084
|
Bel-Art™
H50029-0200 |
S’adapte aux orifices circulaires de 6 po | N/A | N/A | N/A | |||||
11702156
|
Bel-Art™
H50025-0320 |
S’adapte aux orifices circulaires de 8 po |
41.95€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Adapté aux boîtes à gants Techni-Dome™ (réf. fabricant 500300000) ou autres boîtes à gants dotées de ports circulaires de même diamètre
Spécification
Bague de fixation | |
Maintient fermement le gant dans la boîte à gants |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Bagues de serrage pour boîte à gants SP Scienceware™