Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques SP Scienceware™ Flea Micro Spinbar™
Particulièrement utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
Marque: Bel-Art™ F37119-0007
Description
Particulièrement utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
- Barre de petite taille pour l’agitation dans des récipients tels que des flacons, des micro tubes à essai et des tubes à centrifuger
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction
- en PTFE de qualité FDA et USP classe VI
- Durable et inerte
- Autoclavables
Particulièrement utiles dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
Certifications
Fabriqués dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
0.27 in | |
7mm | |
50 |
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008 | |
0.07 in | |
2mm | |
Aimant en Alnico | |
Octogonal |