Learn More
Bel-Art™ Cuillères à manche long et écologique SP Scienceware™
Les cuillères d’échantillonnage en résine de PLA (acide polylactique) ont un faible impact sur l’environnement
Marque: Bel-Art™ F36944-1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La production d’acide polylactique (PLA) à 100 % à base de plantes uniquement contribue à la réduction des gaz à effet de serre et utilise moins d’énergie non renouvelable de la source à la résine que ses équivalents à base de pétrole. Les plantes utilisées représentent une ressource renouvelable tous les ans. Les options de mise au rebut sont les suivantes : compostage industriel, incinération, recyclage et mise en décharge.
- Les cuillères approuvées par la FDA sont sans danger pour un contact avec les aliments, les médicaments et les cosmétiques
- Résistance et durabilité comparables à celles du PS, du PP et autres outils d’échantillonnage en résine de plastique
- Le manche long de 7 po (17,8 cm), permet d’éviter tout contact personnel avec les échantillons lorsque ces derniers atteignent les cuves, les flacons et autres espaces confinés
- Le bord de chaque bol comporte un bord plat pour faciliter le prélèvement et la mesure de petites quantités avec précision
- Utiliser une seule cuillère pour chaque échantillon afin d’éviter toute contamination croisée
- non stériles
Spécification
Cuillère d’échantillonnage écologique | |
Bord plat | |
4,93 mL | |
FDA | |
7 po |
Résine PLA | |
Long manche | |
Non stérile | |
Idéale pour l’acquisition d’échantillons à partir de flacons, de bocaux et d’autres zones confinées et pour éviter tout contact personnel avec des échantillons, utilisée comme alternative verte aux outils d’échantillonnage à base de pétrole | |
17,8 cm |