Learn More
Bel-Art™ Pinces à ressort pour tubulure SP Scienceware™ Delrin™
La pince à ressort à fermeture automatique convient à tous les tubes flexibles
45.20€ - 77.80€
Spécification
Type | Pince pour tubulure de type ressort |
---|---|
Matériau | Plastique acétal, acier inox |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10294441
|
Bel-Art™
H18214-0000 |
Tubulure entièrement flexible de .46 po (1.16 cm) de dia. ext. |
77.80€
3 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10458222
|
Bel-Art™
H18213-0000 |
Tubulure entièrement flexible de .31 po (.78 cm) de dia. ext. |
45.20€
3 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La pince à action positive s’ouvre en pressant les poignées
- Se ferme naturellement pour stopper le flux
- En acier inox et plastique Delrin™ résistant aux produits chimiques et aux colorations
Spécification
Pince pour tubulure de type ressort | |
Plastique acétal, acier inox |