Learn More
Bel-Art™ Rack et tubes SP Scienceware™ Cube 2Ube™
Pour pipeter 2,2 ml par tube dans une grille 8 x 12, format à 96 puits
Marque: Bel-Art™ F37851-1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Compatible avec la plupart des systèmes automatisés de manipulation des liquides
- Peut être centrifugé jusqu’à 14 000 tr/min
- En PP ; Peut être congelé à –20°C
- Compatible avec Beckman BioMek 1000, Tecan, Hamilton et autres stations de travail robotisées
- Chaque tube a une capacité de 2,2 ml ou 211 ml par rack de 96 tubes
- À utiliser avec le rack 03-421-152 et les barrettes de bouchons 03-421-151
Spécification
2,2 mL | |
Systèmes automatisés de manipulation des liquides et centrifugation jusqu’à 14000 tr/min, station de travail robotisée Beckman BioMek 1000, Tecan, Hamilton, entre autres | |
1000 | |
Non stérile | |
Tube Cube 2ube™ |
Polypropylène | |
1000 | |
En vrac | |
0,074 oz. | |
14 000 tr/min |