Learn More
Bel-Art™ Tours de stockage cryogénique SP Scienceware™
Gain de place et travail confortable avec les tours à empilage vertical
133.00€
Spécification
Matériau | Polycarbonate |
---|---|
Type | Boîte de stockage de flacons cryogéniques |
À utiliser avec (application) | Congélateur et stockage à usage général |
Température max. (impériale) | 250°F |
Température max. (métrique) | 121°C |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10686314
|
Bel-Art™
F18853-0008 |
59 cm | N/A | ||||||
Description
Conviennent parfaitement à une utilisation sur paillasse ou en incubateur, au transport ou au stockage en congélateur ou général
- Leur format compact de 15 x 15 cm (6 x 6 po) permet d’économiser de la place sur la paillasse
- Disponibles en 4 et 8 configurations de niveaux
- Accueillent la boîte de stockage pour flacons Cryo-Safe 03-410-503
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
- Structure en PC
Spécification
Polycarbonate | |
Congélateur et stockage à usage général | |
121°C | |
15 cm | |
15 cm |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques | |
250°F | |
6 in | |
6 in |