Learn More
Bel-Art™ Assortiment complet de raccords SP Scienceware™
Réduit le temps passé à rechercher le raccord ou le bouchon adapté à une tubulure
Marque:  Bel-Art™ F19625-0000
Code produit. 12319548
  • 245.00€ / 72 pièces
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Connecteurs en PP :
  • 5 paires de connecteurs de tubulure droits
  • 4 paires de connecteurs en T
Connecteurs en PE :
  • 3 paires de raccords à déconnexion rapide
  • 6 paires de connecteurs de tubulure droits cannelés
  • 6 paires de connecteurs en Y
Bouchons en PE :
  • 12 paires de bouchons en forme de coupelle
Description
Description
Ce large assortiment de 72 raccords en plastique contient tout le nécessaire pour les installations de laboratoire de routine.
  • La boîte de stockage en PS transparent avec couvercle à charnière vous permet de trouver facilement ce que vous cherchez
  • Comprend les tailles de connecteurs et de bouchons couramment utilisées
  • Connecteurs en PP autoclavable approuvé par la FDA : 15 connecteurs de tubulure droits, 11 connecteurs de tubulure cannelés, 6 connecteurs de tubulure en T, 10 connecteurs de tubulure en Y
  • Connecteurs en PE : 3 paires de raccords à déconnexion rapide
  • Bouchons en PE : 24 bouchons en forme de coupelle
Spécification
Spécification
Assortiment de raccords
Assortiment de 72 raccords en plastique