Learn More
Bel-Art™ Brosse pour flacons SP Scienceware™ Cleanware™
Attaché au manche en bois dur. Bel Arttrade ; Tête pivotante de brosse pour flacons SP Scienceware™ Cleanware™ fixée sur des bouteilles et des flacons parfaitement clipsés présentant des courbes et des coins intérieurs difficiles.
Marque: Bel-Art™ F17068-0000
109.89 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les poils naturels en bois ne rayent pas le verre
- La tête pivotante s’adapte à n’importe quel col de 24 mm (1 po) de diamètre ou plus
- La tête de brosse est légèrement convexe, 45 mm x 21 mm (Longueur x Largeur) avec des poils de 8 mm de long
- La tête de brosse est fixée au manche en bois dur, 7 mm de diamètre
Spécification
Brosse pour flacons | |
Naturel | |
13 po |
Bois | |
Utilisez cette brosse pour nettoyer tout type de récipient profond. Idéale pour les cuisines des restaurants, les laboratoires utilisant des flacons à fond rond, les ateliers de réparation, les installations nécessitant une tête de nettoyage précise et de petite taille. | |
33 cm |