Learn More
Bel-Art™ Pelle à manche incurvé SP Scienceware™
Avec un manche incurvé ergonomique pour éloigner la main de l’échantillon et ainsi réduire le risque de contamination
Marque: Bel-Art™ H36904-2006
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Son manche incurvé aide à prévenir les contacts accidentels avec la matière source de l’échantillon et les expositions à des substances dangereuses
- Son fond plat permet à la pelle de rester droite lorsqu’elle est placée sur une surface plane ; Utilisable comme nacelle de pesée
- En PS léger résistant aux chocs de qualité FDA
- Stérilisée par irradiation aux rayons gamma, lot estampillé pour un suivi précis et livrée avec un certificat de stérilisation
- Conditionnement individuel, prête pour un usage unique avant sa mise au rebut
Spécification
Pelle | |
Certificat de stérilisation | |
Incurvée et pliée | |
125 mL | |
Stérile | |
Conçue pour élever la main de l’échantillon, réduire le risque de contamination, éviter tout contact accidentel avec la matière source de l’échantillon et l’exposition aux substances dangereuses | |
1,31 in | |
3,3 cm | |
7,62 in | |
3,87 in | |
9,4 cm | |
2 po | |
5,1 cm |
Polystyrène | |
Plat | |
4 oz | |
Oui | |
FDA | |
7,68 x 2 x 1,31 in (19,4 x 5,1 x 3,3 cm) | |
1,31 in | |
3,3 cm | |
3,68 in | |
19,4 cm | |
9,8 cm | |
2 po | |
5,1 cm |