Learn More
Bel-Art™ Graveur à pile SP Scienceware™ et son support
Identifiez de manière permanente les outils et échantillons importants en quelques secondes
25.19€ - 45.35€
Spécification
Comprend | Pointe de gravure supplémentaire |
---|
Includes: Pointe de gravure supplémentaire
Requires: Piles AA (non incluses)
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376354
|
Bel-Art™
F44150-0005 |
Outil de gravure alimenté par batterie |
45.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11386354
|
Bel-Art™
F44150-0015 |
Battery-powered Engraving Tool Stand | |||||||
Description
Outil de gravure (n° fab. Réf. F-441500005)
- Maintenez l’outil de gravure comme un stylo, appuyez sur le bouton d’alimentation, appliquez une légère pression et “écrivez” pour marquer de façon permanente la plupart des matériaux, notamment le verre, le plastique, le bois, le métal, les os et la pierre
- Batterie portative sans fil : fonctionne avec deux piles “AA” (non fournies)
- Utilisez à l’intérieur ou à l’extérieur sur le terrain
- Les marques ne s’estompent pas si elles sont exposées à des produits chimiques ou à la lumière du soleil
Support pour outil de gravure (n° fab. Réf. F-441500015)
- Maintenez l’outil fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.
- Moulé en polyéthylène
- Puits utilisé pour tenir une pointe de gravure supplémentaire
Informations sur la commande
17,8 cm (7 po) de long
Spécification
Pointe de gravure supplémentaire |