Learn More
Bel-Art™ Stylos d’autoradiographie
Marquage facile des films avec un matériau phosphorescent non toxique et non radioactif
111.00€ - 136.00€
Spécification
Type de produit | Marqueur non radioactif |
---|---|
Couleur | Vert vif |
Comprend | Le clip de poche et le bouton à vis s’avancent pour ajuster la pointe d’écriture |
Quantité | À l’unité |
Longueur (impériale) | 4,5 in |
Includes: Le clip de poche et le bouton à vis s’avancent pour ajuster la pointe d’écriture.
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12320469
|
Bel-Art™
F13350-0000 |
Idéal pour le marquage de divers films devant être radiographiés avec numéros de série, dates et périodes d’exposition, marquages de position du film | N/A | ||||||
10719475
|
Bel-Art™
F13351-0000 |
Idéal pour marquer des films de radiographie comme le Kodak XLS | N/A | ||||||
Description
Marquage facile des films avec un matériau phosphorescent non toxique et non radioactif
- Le matériau phosphorescent solide ne risque pas de fuir ni de sécher (pas de poche, flacon ou liquide susceptible de couler) ; L’énergie non radioactive peut être définie selon l’exposition comme lumière incandescente ou fluorescente blanche
- Une émission d’énergie de 3 à 4 minutes laisse une impression distincte sans surexposer le film
- Les marquages vert vif ne brillent pas dans le noir mais sont visibles dans des conditions normales et sur un film radiographique
- Pas d’émissions bêta ou d’autres isotopes ; Pic spectral, 5600Å
- Bouton à vis permettant d’avancer la pointe d’écriture ; Longueur des stylos de 4 1/2 po (11,4 cm)
- Non adaptés aux écrans fluorescents
Marqueurs à niveau d’énergie élevé
Plus grande puissance d’émission d’énergie et durée d’émission d’énergie légèrement plus longue
Convient au marquage des films à rayons X similaires à Kodak™ XLS
Pas d’émissions isotopiques bêta ou autres
Le marquage n’est pas affecté par les films réfrigérés et un écran renforçateur n’affectera pas l’intensité
Non adaptés aux écrans fluorescents
Spécification
Marqueur non radioactif | |
Le clip de poche et le bouton à vis s’avancent pour ajuster la pointe d’écriture | |
4,5 in |
Vert vif | |
À l’unité |