Learn More
SP Bel-Art™ Plaque de réchauffement de trypsine Bel Art Products
La plaque de réchauffement haute précision, réglée à une température optimale de 37°C (±1°C), est conçue pour trypsiniser les cellules pendant leur passage
Marque:  SP Bel-Art™ F37015-3000
Code produit. 15523034
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Évite de nombreuses entrées dans l’incubateur à CO2 qui altèrent son atmosphère, endommageant les expériences en cours dans les cultures incubées
  • Augmente la viabilité cellulaire en gardant les cellules à une température optimale lors de l’examen des cultures cellulaires à l’extérieur de l’incubateur
  • Peut être utilisée pour maintenir la chaleur des réactifs à l’intérieur de la hotte
  • Intégré, le minuteur de comptage de 15 minutes permet de suivre le temps de dépôt de la trypsine sur les cellules
  • La température reste uniforme sur l’ensemble de la plaque chauffante en aluminium anodisé qui mesure 17,8 P x 20,3 cm l (7 x 8 po)
  • S’adapte facilement aux hottes de culture cellulaire ou sur la paillasse
  • Le boîtier en PP résiste aux UV et ne se décompose pas sous les lampes UV germicides
  • Étanche et adaptée au nettoyage avec de l’éthanol ou de l’IPA
Spécification
Spécification
25,4 x 24,9 x 5,7 cm
220 V
37°C
24,9 cm