Learn More
Cole-Parmer™ Pinces pour bécher Stuart™
Soulevez des béchers avec des pinces dont les mâchoires sont revêtues de manchons de fibre de verre. Les pinces à bécher Stuart™ peuvent soulever des béchers d’une capacité allant de 100 à 1000 ml.
Marque: Cole-Parmer™ 10097-75
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour soulever des béchers d’une capacité de 100 à 1000 ml
- Mâchoires gainées en fibre de verre
- 325 mm de long
Spécification
Pour soulever des béchers d’une capacité de 100 à 1000 ml | |
Manchons en fibre de verre remplaçables | |
Acier inoxydable |
25 mm | |
330mm |