Learn More
BD Compte-gouttes de réactif catalase
Identifiez les microorganismes sans mélanger ni mesurer les réactifs
Marque:  BD 261203
Code produit. 11739042
  • 292.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour effectuer des tests, presser le compte-gouttes pour écraser l’ampoule. Inverser le compte-gouttes pour une distribution goutte à goutte pratique.
  • Le compte-gouttes contient un approvisionnement d’un jour de réactif ou de solution colorante. Il est hermétiquement scellé à l’intérieur d’une ampoule.
  • Des contrôles de la qualité stricts garantissent l’uniformité et la précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Compte-gouttes de réactif catalase
CE
Compte-gouttes
15deg; à 30deg;C
50/boîte
Réserve de colorant d’une journée
Utilisé pour déterminer la présence de catalase produite par des bactéries
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Catalase Test
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrogen peroxide solution