Learn More
BD Protéine de liaison aux phospholipides, d’annexine V-APC
A une haute affinité pour PS et se lie aux cellules avec PS exposé
760.00€ - 1155.00€
Spécification
Volume d’échantillon | 5 μl |
---|---|
Tampon de stockage | Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |
Contenu et stockage | 4°C |
À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
Conjugué | APC (Allophycocyanine) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15856278
|
BD
550474 |
100 tests |
760.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15866278
|
BD
550475 |
200 tests |
1155.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Conjugué à APC
- La coloration précède la perte d’intégrité de la membrane qui accompagne les dernières étapes de la mort cellulaire résultant de processus apoptotiques ou nécrotiques
Cytométrie en flux
Spécification
5 μl | |
4°C | |
APC (Allophycocyanine) |
Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium | |
Cytométrie en flux |