Learn More
BD Kit de débit de FITC et BrdU
Marque:  BD 557891
Code produit. 15819098
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: One 65μL vial fluorochrome-conjugated Anti-BrdU antibody, one 25mL bottle BD Cytofix/Cytoperm™ buffer, two 25mL bottles BD perm/wash™ buffer (10X), one 10mL bottle BD Cytoperm™, DNase; BrdU; 7-AAD; Kit Manual
Spécification
4°C
200
Kit de flux FITC BrdU
Un flacon de 65 mu;l d’anticorps anti-BrdU conjugué au fluorochrome, un flacon de 25 ml de tampon BD Cytofix/Cytopermtrade;, deux flacons de 25 ml de tampon Perm/Washtrade; (10x), un flacon de 10 ml de BD Cytopermtrade;