Learn More
BD Poly antisérums de Shigella Difco™
Utilisée dans l’identification sérologique de Shigella
Marque:  BD 228381
Code produit. 11782894
  • 347.00€ / 3mL
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponible en flacons conditionnés de 3,0 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2°C à 8°C
Poly antisérum alcalescens-Dispar
3 ml
Liquide
Utilisé pour l’identification sérologique de Shigella
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Vial Alkalescens-Dispar Antiserum Poly
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium Azide