Learn More
BD Gélose YPD Difco™
Utilisée pour conserver et propager les levures. La gélose YPD BD™ Difco™ est une poudre déshydratée destinée à la préparation de milieux de culture dans des procédures de microbiologie moléculaire.
325.00€
Spécification
Couleur | Beige |
---|---|
Contenu et stockage | <30°C |
Forme | Déshydraté sous forme de poudre |
Type de milieu | gélose YPD |
Type de produit | Gélose à base de levure-peptone-dextrose |
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11728882
|
BD
242720 |
500 g | Flacon |
325.00€
500g |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les méthodes générales de génétique des levures spécifient à l’aide d’un milieu d’extrait de levure peptone-dextrose (YPD) pour la culture de Saccharomyces cerevisiae et d’autres levures. Les levures se développent bien sur un milieu minimal contenant uniquement du dextrose et des sels. L’ajout d’hydrolysats d’extraits de cellules de levures et de protéines permet une croissance plus rapide afin que, pendant la croissance exponentielle ou en phase logarithmique, les cellules se divisent toutes les 90 minutes.
- La peptone sert de source de carbone, d’azote, de vitamines et de minéraux
- L’extrait de levure fournit des vitamines du complexe B stimulant la croissance des bactéries
- Le dextrose est la source de glucides
- La gélose agit comme agent solidifiant
- pH (solution à 6,5%, 25°C) : 6,5 ± 0,2
Informations sur la commande
Les prix s’entendent par unité, sauf indication contraire.
Spécification
Beige | |
Déshydraté sous forme de poudre | |
Gélose à base de levure-peptone-dextrose | |
Pour la propagation et la conservation de levures lors de procédures de microbiologie moléculaire |
<30°C | |
gélose YPD | |
Extrait de levure 10 g/l, peptone 20 g/l, dextrose 20 g/l, gélose 15 g/l |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1825 jours