Learn More
BD Base levure-azote Difco™ sans amino-acides
Utilisée pour classer les levures en fonction des besoins en matière d’acides aminés et de glucides. La base levure-azote BD™ Difco™ sans acides aminés est un milieu de culture déshydraté utilisé dans de nombreuses applications de génétique moléculaire. Préparée selon les formules de Wickerham.
Marque: BD 291930
Description
La base levure-azote sans acides aminés contient toutes les vitamines essentielles et tous les sels inorganiques nécessaires à la culture de levures, à l’exception de l’histidine, de la méthionine, du tryptophane et d’une source de glucides.
- Préparée selon la modification de Guenter de la formulation de base levure-azote de Wickerham
- Bonne réponse de culture à Kloeckera apiculata9774 et Saccharomyces cerevisiae 9080
- pH (solution à 0,67%, 25°C) : 5,4 ± 0,2
Les levures sont des cellules unicellulaires, eucaryotes, en bourgeonnement qui sont généralement de forme ronde à ovale ou allongée. Elles se multiplient principalement par la production de blastoconidies (bourgeons). Les colonies de levures ont une texture humide et crémeuse ou glabre à membraneuse. Les levures sont considérées comme des agents pathogènes opportunistes.
Informations sur la commande
Les prix s’entendent par unité, sauf indication contraire.
Spécification
ISO, 9000 | |
2°C à 8°C | |
base levure-azote sans amino-acides | |
Source d’azote : Sulfate d’ammonium 5 g/l, vitamines : Biotine 2 μg/l, pantothénate de calcium 400 μg/l, acide folique 2 μg/l, inositol 2 000 μg/l, niacine 400 μg/l, acide p-aminobenzoïque 200 μg/l, chlorhydrate de pyridoxine 400 μg/l, riboflavine 200 μg/l, chlorhydrate de thiamine 400 μg/l Composés fournissant des éléments traces : Acide borique 500,0 μg/l, sulfate de cuivre 40,0 μg/l, iodure de potassium 100,0 μg/l, chlorure ferrique 200,0 μg/l, sulfate de manganèse 400,0 μg/l, molybdate de sodium 200,0 μg/l, sulfate de zinc 400,0 μg/l Sels : Phosphate monopotassique 1,0 g/l, sulfate de magnésium 0,5 g/l, chlorure de sodium 0,1 g/l, chlorure de calcium 0,1 g/l |
|
Seau |
Blanc à blanc cassé | |
Déshydraté sous forme de poudre | |
Levure-azote sans amino-acides | |
Pour la classification des levures basée sur l’assimilation de l’azote | |
10 kg |