Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose de Wilkins et Chalgren
Pour les tests de sensibilité des anaérobies et pour l’isolement et la culture des anaérobies
Marque: BD 218051
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Formule : Digestion pancréatique de caséine 10 g/l, peptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, dextrose 1 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, L-arginine 1 g/l, pyruvate de sodium 1 g/l, hémine 5 mg/l, vitamine K1 0,5 mg/l, gélose 15 g/l
Informations sur la commande
Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire.
Certifications
ISO/DIS, 11014CCAM
Spécification
ISO/DIS, 11014CCAM | |
Déshydraté | |
Gélose de Wilkins et Chalgren | |
Tests de sensibilité des anaérobies et pour l’isolement et la culture des anaérobies | |
500 g |
<30°C | |
Gélose de Wilkins et Chalgren | |
Digestion pancréatique de caséine 10 g/l, peptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, dextrose 1 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, L-arginine 1 g/l, pyruvate de sodium 1 g/l, hémine 5 mg/l, vitamine K1 0,5 mg/l, gélose 15 g/l | |
Flacon |