Learn More
BD Gélose pour test de la teneur microbienne
Recommandé pour la détection et le dénombrement des microorganismes présents sur les surfaces d’importance sanitaire
234.00€ - 417.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CCAM |
---|---|
Forme | Déshydraté |
Type de milieu | Gélose pour test de la teneur microbienne |
À utiliser avec (application) | Détection et dénombrement des micro-organismes |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11768982
|
BD
255320 |
Flacon | 500 g |
234.00€
500g |
N/A | ||||
11758982
|
BD
255310 |
Seau | 2 kg |
417.00€
2kg |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Certifications
CCAM
Spécification
CCAM | |
Déshydraté | |
Gélose pour test de la teneur microbienne | |
Détection et dénombrement des micro-organismes |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1460 jours