Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose Mitis salivarius
À utiliser avec la solution de tellurite de Chapman 1 % pour l’isolement sélectif de S. mitis, S. salivarius et entérocoques
Marque: BD 229810
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Mitis Salivarius (gélose)• Isolement sélectif de Streptococcus mitis, S. salivarius et des entérocoques
• Cdt 500g
Spécification
CE | |
Déshydraté | |
Gélose Mitis Salivarius | |
Utilisé avec la solution de tellurite 1 % pour isoler les Streptococcus mitis, S. salivarius et entérocoques, en particulier à partir d’échantillons largement contaminés | |
500 g |
Réfrigéré | |
Gélose Mitis salivarius | |
Produit de digestion pancréatique de caséine 6 g/l, protéose peptone 9 g/l, protéose peptone 5 g/l, dextrose 1 g/l, saccharose 50 g/l, phosphate dipotassique 4 g/l, bleu de trypan 75 mg/l, violet de cristal 0,8 mg/l, gélose 15 g/l | |
Flacon |