Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose Middlebrook 7H10
À utiliser avec l’enrichissement OADC Glycérol et Middlebrook pour l’isolement et la culture des mycobactéries. Milieu de culture déshydraté BD Difco™ : La gélose Middlebrook 7H10 fait partie d’une vaste gamme de milieux déshydratés.
Marque: BD 262710
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Déshydraté
- Milieux de culture
- gélose Middlebrook 7H10
Informations sur la commande
Pour plus d’informations sur les produits, consultez notre site Web ou le catalogue Fisher Scientific™ HealthCare.
Certifications
ISO, 9000, EP
Spécification
ISO, 9000, EP | |
Déshydraté | |
Gélose Middlebrook 7H10 | |
Isolement d’Escherichia coli 25922, de Mycobacterium tuberculosis H37Ra 25177, Mycobacterium kansasii, groupe I 12478, Mycobacterium scrofulaceum, groupe II 19981, Mycobacterium intracellulare, groupe III 13950 et Mycobacterium fortuitum, groupe IV 6841 | |
500 g |
<30°C | |
gélose Middlebrook 7H10 | |
Sulfate d’ammonium 0,5 g/900 ml, phosphate monopotassique 1,5 g/l,/900 ml, phosphate disodique 1,5 g/900 ml, citrate de sodium 0,4 g/900 ml, sulfate de magnésium 25 mg/900 ml, chlorure de calcium 0,5 mg/900 ml, sulfate de zinc 1 mg/900 ml, sulfate de cuivre 1 mg/900 ml, acide L-glutamique (sel de sodium) 0,5 g/900 ml, citrate d’ammonium ferrique 0,04 g/900 ml, chlorhydrate de pyridoxine 1 mg/900 ml, biotine 0,5 mg/900 ml, vert malachite 250 μg/900 ml, gélose 15 g/900 ml | |
Flacon |