Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Base de milieu Leptospira EMJH
Utiliser avec l’enrichissement en Leptospira EMJH pour cultiver et maintenir Leptospira
Marque:  BD 279410
Code produit. 11793513
  • 464.00€ / 500g
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Applications :
Pour l’évaluation, la conservation, l’enrichissement sélectif, la différenciation, l’isolement, la culture, la détection, la propagation des bactéries
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
SMWW
Déshydraté
Bouillon EMJH pour base de milieu de culture de leptospirose
Utilisez avec l’enrichissement en Leptospira EMJH pour cultiver et maintenir Leptospira
500 g
Réfrigéré
Base de milieu Leptospira
Phosphate disodique 1 g/l, phosphate monopotassique 0,3 g/l, chlorure de sodium 1 g/l, chlorure d’ammonium 0,25 g/l, thiamine 5 mg/l
Flacon
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • leptosphira
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P405-Garder sous clef.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément á la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ammonium chloride