Learn More
BD Bouillon LB Difco™, Lennox
Utilisé pour propager et conserver des souches recombinantes d’Escherichia coli dans les procédures de biologie moléculaire. Le bouillon LB BD™ Difco™, Lennox est un milieu riche en nutriments riche développé par Lennox pour la croissance de cultures d’E. coli pures.
Marque: BD 240230
Description
Le milieu de bouillon LB, Difco™, Lennox fournit tous les besoins nutritionnels des organismes qui ont été dérivés d’E. coli K12, qui sont déficients dans la production de vitamine B. E. coli se développe plus rapidement dans le bouillon LB Lennox que dans les milieux conventionnels, car ces milieux fournissent aux cellules des acides aminés, des précurseurs de nucléotides, des vitamines et d’autres métabolites que le microorganisme doit autrement synthétiser.
Le bouillon LB, Lennox contient dix fois le niveau de chlorure de sodium de la base de bouillon Luria, Miller et la moitié de celui du bouillon LB, Miller. Cela permet au chercheur de sélectionner la concentration optimale de sel pour une souche spécifique. Si vous le souhaitez, le milieu peut être aseptiquement supplémenté par du glucose pour préparer le milieu complet décrit par Lennox.
- Formule : Tryptone 10,0 g, extrait de levure 5,0 g, chlorure de sodium 5,0 g
- Bonne réponse de culture à : Escherichia coli 33694 (HB101), Escherichia coli 39403 (JM103), Escherichia coli 53868 (DH5)
- Pour le préparer, mélanger 20 g dans 1 L d’eau distillée et le faire bouillir pendant 1 minute
- pH (solution à 3,5%, 25°C) : 7,0 ± 0,2
Spécification
CE | |
Réfrigérer à <30°C. | |
bouillon LB, Lennox | |
Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l | |
Flacon |
Beige clair | |
Déshydraté sous forme de poudre | |
bouillon LB | |
Pour le maintien et la culture de souches recombinantes d’Escherichia coli | |
500 g |