Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose LB, Lennox
Pour la propagation et la conservation d’E. coli pour la biologie moléculaire. Milieu de culture déshydraté Difco™ : La gélose LB, Lennox est l’un des milieux déshydratés sélectionnés.
Marque: BD 240110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contient 5 g/l de NaCl
Spécification
<30°C | |
Gélose LB | |
Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 15 g/l | |
Flacon |
Déshydraté | |
gélose LB, Lennox | |
Propagation et conservation d’Escherichia coli pour la biologie moléculaire | |
500 g |