Learn More
BD Bouillon MRS pour lactobacilles Difco™
Recommandé pour une utilisation dans l’isolement, le dénombrement et la culture d’espèces de Lactobacillus. Le bouillon MRS pour lactobacilles BD™ Difco™ favorise la croissance abondante de tous les lactobacilles issus de la salive, des matières fécales, des produits laitiers et d’autres sources. Fourni dans un format déshydraté sous forme de poudre pratique facile à utiliser.
Marque: BD 288120
Description
La poudre de bouillon MRS pour lactobacilles Difco™ contient de la peptone et du dextrose. Ces ingrédients apportent l’azote, le carbone et d’autres éléments nécessaires à la croissance. Le polysorbate 80, l’acétate, le magnésium et le manganèse fournissent des facteurs de croissance pour la mise en culture de nombreux lactobacilles. Les ingrédients ci-dessus peuvent inhiber la croissance de certains organismes autres que les lactobacilles.
- Basé sur les formulations de deMan, de Rogosa et de Sharpe
- Les échantillons peuvent être ensemencés directement dans le bouillon MRS pour lactobacilles
- Produit une bonne réponse de culture avec : Lactobacillus delbrueckii (subsp. lactis) 7830, Lactobacillus fermentum 9338 et Lactobacillus johnsonii 11506
- pH (solution à 5,5 %, 25°C) : 6,5 ± 0,2
Specifications
COMPF, SMD | |
2°C à 8°C | |
Bouillon MRS | |
Protéose peptone n° 3 10 g/l, extrait de bœuf 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, dextrose 20 g/l, polysorbate 80 1 g/l, citrate d’ammonium 2 g/l, acétate de sodium 5 g/l, sulfate de magnésium 0,1 g/l, sulfate de manganèse 0,05 g/l, phosphate dipotassique 2 g/l | |
Seau |
Brun clair | |
Déshydraté sous forme de poudre | |
Bouillon MRS pour lactobacilles | |
Culture de lactobacilles | |
10 kg |