Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : bouillon Dey/Engley (D/E) neutralisant
Tests de l’efficacité des désinfectants et assainisseurs. Milieu de culture déshydraté Difco™ : Le bouillon de neutralisation Dey/Engley (D/E) fait partie d’une vaste gamme de milieux déshydratés.
Marque: BD 281910
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Déshydraté
- Milieux de culture
- bouillon Dey/Engley (D/E) neutralisant
Spécification
AOAC, BAM, USDA | |
Déshydraté | |
Bouillon neutralisant D/E (Dey/Engley) | |
Test de l’efficacité des désinfectants et assainisseurs | |
500 g |
Réfrigéré | |
Bouillon D/E neutralisant | |
Digestion pancréatique de caséine 5 g/l, extrait de levure 2,5 g/l, dextrose 10 g/l, thioglycolate de sodium 1 g/l, thiosulfate de sodium 6 g/l, bisulfite de sodium 2,5 g/l, polysorbate 80 5 g/l, lécithine 7 g/l, pourpre de bromocrésol 0,02 g/l | |
Flacon |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- D/E Neutralizing Broth
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium bisulfite