Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose de solution CzaPEK
Pour la culture d’organismes capables d’utiliser l’azote inorganique. Milieu de culture déshydraté Difco™ : La gélose de solution CzaPEK est le choix idéal.
Marque: BD 233910
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Milieux de culture de microbiologie
- Déshydraté
- Gélose de solution
- 500 g
Spécification
SMWW | |
Déshydraté | |
Gélose de solution CzaPEK | |
Culture d’organismes capables d’utiliser l’azote inorganique | |
500 g |
2°C à 8°C | |
gélose de solution CzaPEK | |
Saccharose 30 g/l, nitrate de sodium 2 g/l, phosphate dipotassique 1 g/l, sulfate de magnésium 0,5 g/l, chlorure de potassium 0,5 g/l, sulfate ferreux 0,01 g/l, gélose 15 g/l | |
Flacon |