Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose au vert brillant
Forme déshydratée pour la praticité du personnel de laboratoire et des spécialistes des bioprocédés
Marque: BD 228530
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Forme déshydratée pour la praticité du personnel de laboratoire et des spécialistes des bioprocédés
Vert Brillant (BLBVB) (gélose)• Milieu sélectif pour la numération des coliformes et de Salmonella
• Cdt 500g
Spécification
CE, EP, SMWW | |
Déshydraté | |
Gélose au vert brillant | |
Isolement de Salmonella autre que S. Typhi dans les matières fécales et autres matières | |
500 g |
Réfrigéré | |
Gélose au vert brillant | |
Protéose peptone 10 g/l, extrait de levure 3 g/l, lactose 10 g/l, saccharose 10 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 20 g/l, vert brillant 12,5 mg/l, rouge de phénol 0,08 g/l | |
Flacon |