Learn More
BD Microbilles fonctionnelles Cytometric Bead Array (CBA)
Microbilles de PS de 7,5 μm à code couleur pouvant être classées à l’aide d’un cytomètre en flux
Marque: BD 560039
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les microbilles fonctionnelles peuvent être utilisées avec le kit de tampons de conjugaison de microbilles fonctionnelles BD CBA (réf. fabricant n° 558556) pour lier par covalence les protéines hydrosolubles à la surface des microbilles via une chimie sulfo-SMCC. Les microbilles, une fois liées à une protéine, peuvent être utilisées comme matrice de capture pour les analytes d’intérêt.
Spécification
RUO | |
Solution tamponnée aqueuse contenant ≤0,09 % d’azoture de sodium | |
Cytométrie en flux | |
Functional Bead | |
6000 | |
7,5 μm |
4°C | |
Microbilles fonctionnelles (E7) | |
Polystyrène | |
Cytomètre en flux | |
0,9 mL |