Learn More
BD Microbilles fonctionnelles Cytometric Bead Array (CBA)
Microbilles de PS de 7,5 μm à code couleur pouvant être classées à l’aide d’un cytomètre en flux
Marke:  BD 560035
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15829878
  • 1625.00€ / 1 pièce
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Les microbilles fonctionnelles peuvent être utilisées avec le kit de tampons de conjugaison de microbilles fonctionnelles BD CBA (réf. fabricant n° 558556) pour lier par covalence les protéines hydrosolubles à la surface des microbilles via une chimie sulfo-SMCC. Les microbilles, une fois liées à une protéine, peuvent être utilisées comme matrice de capture pour les analytes d’intérêt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RUO
Solution tamponnée aqueuse contenant ≤0,09 % d’azoture de sodium
Cytométrie en flux
Functional Bead
6000
7,5 μm
4°C
Microbilles fonctionnelles (B4)
Polystyrène
Cytomètre en flux
0,9 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote