Learn More
BD Solution de viabilité de cellules
Solution prête à l’emploi du colorant acide nucléique, 7-Amino-actinomycine D (7-AAD) qui peut être utilisée à la place de l’iodure de propidium (PI) pour l’exclusion des cellules non viables dans les dosages cytométriques en flux
164.00€ - 515.00€
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15878458
Afficher les documents Détails de la promotion
BD
555816
100 tests
164.00€
1 pièce
15868458
Afficher les documents Détails de la promotion
BD
555815
500 dosages
515.00€
1 pièce
Description
Description
  • Utilisé comme sonde de viabilité pour les méthodes d’exclusion des cellules mortes, basée sur une diffusion de la lumière et l’absorption de 7-AAD comme détecté dans FL3
  • Ne nécessite pas de dilution
Cytométrie en flux
Spécification
Spécification
4°C