Learn More
Cytiva Disques de glucides BBL™ Taxo™ : Tréhalose
Pour une identification basée sur les modèles de fermentation de glucides
Marque: Cytiva 231100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disques de 0,5 po imprégnés d’environ 20 mg de glucides par disque
- Alternative à la préparation et au stockage de solutions ou de milieu contenant des glucides
Spécification
Tréhalose (TR) | |
20 mg | |
Disque | |
À l’unité |