Learn More
BD Disques de test de sensibilité BBL™ Sensi-Disc™ : Gentamicine
Disques en papier absorbant de haute qualité imprégnés de quantités déterminées avec précision d’antibiotiques ou d’autres agents chimiothérapeutiques
67.95€
Spécification
Agents antimicrobiens | Gentamicine |
---|---|
Concentration | 10 μg |
Type d’emballage | Disque |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11722954
|
BD
231299 |
10/boîte |
67.95€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les disques contenant des agents certifiables sont soumis à la FDA pour dosage et certification avant distribution Clairement marqués des deux côtés avec des lettres et des chiffres désignant l’agent et la concentration
Spécification
Gentamicine | |
10 μg | |
Disque |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1460 jours