Learn More
BD Disques de test de sensibilité aux antibiotiques BBL™ Sensi-Disc™, accessoires : Distributeur Sensi-Disc
1310.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Disque de test de sensibilité aux antibiotiques Sensi-Disc™ |
---|---|
Comprend | Boîte de stockage, récipient de dessiccant indicateur réutilisable |
Quantité | À l’unité |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11733593
|
BD
260661 |
6 places | À l’unité | 6 |
1310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Auto-estampage, complet avec boîte de stockage et récipient de dessiccant indicateur réutilisable
- Choisissez entre 6 places ou 8 places
Spécification
Disque de test de sensibilité aux antibiotiques Sensi-Disc™ | |
Boîte de stockage, récipient de dessiccant indicateur réutilisable | |
À l’unité |