Learn More
BD Plaque de contact et RODAC™ préparée BBL™ pour les environnements critiques
Recommandée pour le comptage sur plaques aérobies (limite de test microbienne) pour les cosmétiques miscibles dans l’eau contenant des conservateurs
Marque: BD 221288
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gélose soja Trypticase™ avec lécithine et polysorbate 80 (RODAC™).
- Conçue pour l’échantillonnage de surface pour la contamination microbienne
- Contient de la gélose soja Trypticase™ avec de la lécithine et du polysorbate 80
- Les grilles marquées facilitent le comptage
- Les parois inclinées vers l’intérieur et le fond convexe maintiennent le lit de gélose en place pendant le transport et l’utilisation
Informations sur la commande
20 par pochette
Spécification
ISO/DIS, 11014 | |
Solide | |
Gélose soja Trypticase™ avec lécithine et polysorbate | |
Détection et dénombrement des microorganismes présents sur les surfaces d’importance sanitaire | |
20/boîte |
Beige | |
US | |
Hydrolysat pancréatique de caséine 15 g/l, hydrolysat papaïque de farine soja 5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, lécithine 0,7 g/l, polysorbate 80 5 g/l, gélose 15 g/l | |
Plaque |