Learn More
BD Tube indicateur de croissance mycobactérienne BBL™ MGIT™ : Réactifs
Offre un temps de détection supérieur dans un format de test fluorescent convivial
Marque: BD 245116
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Crée un environnement adapté à une croissance des mycobactéries rapide
- Recommandé pour tester les crachats, les échantillons de selles, les liquides organiques et les tissus
- Le tube utilise la technologie fluorométrique pour faciliter la lecture des résultats
- Sous la lumière UV, un test positif émet une luminescence fluorescente orange vive à la base du tube et au ménisque ; un test négatif montre peu ou pas de luminescence
- Les mycobactéries peuvent être retirées du tube pour d’autres tests
- Pour l’utiliser, compléter le tube avec l’enrichissement en OADC MGIT et le mélange antibiotique MGIT PANTA™, l’inoculer avec l’échantillon préparé et l’incuber
- Les tubes s’adaptent aux procédures standard de décontamination et d’élimination des déchets
Spécification
CE | |
2 à 25°C | |
Pour la détection et la récupération des mycobactéries ainsi que pour les tests d’expectoration, d’échantillons de selles et de fluides et tissus corporels | |
6 flacons |