Learn More
BD Enrichissement BBL™ IsoVitaleX™
L’enrichissement BD BBL™ IsoVitaleX™ est un supplément chimiquement défini utilisé comme additif aux milieux pour la culture de microorganismes nutritionnellement exigeants.
193.00€ - 384.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO / DIS, 11014 |
---|---|
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Additif | Enrichissement IsoVitaleX™ |
Forme | Lyophilized |
À utiliser avec (application) | Milieux de culture déshydratés |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17772489
|
BD
211875 |
2 mL |
193.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11798163
|
BD
211876 |
10 ml |
384.00€
50mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La gélose GC supplémenté par l’hémoglobine et l’enrichissement BBL IsoVitaleX (à la place du concentrat de levure) fournit un milieu amélioré pour l’isolement des microorganismes
- L’enrichissement fournit un facteur V (nicotinamide adénine dinucléotide, NAD) pour les espèces Haemophilus
- Fournit également des vitamines, des acides aminés, des coenzymes, du dextrose, des ions ferriques et d’autres facteurs qui améliorent la croissance des Neisseria pathogènes
Spécification
ISO / DIS, 11014 | |
Enrichissement IsoVitaleX™ | |
Milieux de culture déshydratés |
2°C à 8°C | |
Lyophilized | |
Flacon |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1095 jours