Learn More
BD TB Carbolfuchsine ZN BBL™ /Difco™
Pour la coloration des mycobactéries par la procédure de résistance à l’acide Ziehl-Neelsen (chaude)
Marque: BD 212511
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Coloration de frottis préparés à partir d’échantillons et de cultures suspectés de contenir des mycobactéries pour un diagnostic présomptif précoce de l’infection mycobactérienne et la caractérisation d’isolats bactériens.
Spécification
TB Carbol Fuchsine ZN | |
Utilisé pour colorer les frottis préparés à partir d’échantillons et de cultures suspectés de contenir des mycobactéries pour un diagnostic présomptif précoce de l’infection mycobactérienne et la caractérisation d’isolats bactériens | |
Flacon |
4 x 250 ml | |
15deg; à 30deg;C | |
Carbolfuchsine ZN |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- TB Carbolfuchsin ZN
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol, phenol
Pour un usage diagnostic in vitro.