Learn More
BD Réactifs / ingrédients / additifs de milieux BBL™ / Difco™ : Acide rosolique
À utiliser avec la base de bouillon mFC et la gélose mFC pour la détection et le dénombrement des coliformes fécaux
Marque: BD 232281
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
M FC (base pour gélose)• Supplément: acide rosolique
• Cdt 6 x 1 g
• Acide rosolique
• Utilisé avec le bouillon et base m FC pour la détection et numération des coliformes fécaux
• Pour la détection de coliformes fécaux
Spécification
ISO/DIS, 11014 | |
Acide rosolique | |
Détection et dénombrement des coliformes fécaux, de la base de bouillon m-FC et de la gélose m-FC | |
1 g |
<30°C | |
Poudre cristalline | |
Flacon |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: rosolic acid