Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3
La protéose peptone nº 3 Bacto est utilisée dans la préparation de milieux de culture microbiologiques et de cellules de mammifères.
8000.00€ - 39220.00€
Spécification
Certifications/Conformité | LUO, MUO |
---|---|
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
Type de culture | Mammifères, insectes, microbiens |
Forme | Poudre |
Gamme de produits | Bacto™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16299771
|
Gibco™
212230 |
10 kg |
8000.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16239751
|
Gibco™
211692 |
50 kg |
39220.00€
50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- d’origine animale
- Fournit une alimentation de qualité supérieure aux microorganismes exigeants grâce à une forte teneur en protéose et des concentrations variables de nutriments, vitamines et minéraux.
- Peut être utilisé comme substitut pour le sérum dans de nombreuses applications
- Montre une augmentation de la production d’anticorps monoclonaux et de protéines avec des cellules CHO pour les médicaments biothérapeutiques utilisés en oncologie
- Adaptés à un large éventail d’applications impliquant une fermentation microbienne dans la production de vaccins pour animaux, notamment les vaccins contre les mycoplasmes
Spécification
LUO, MUO | |
Mammifères, insectes, microbiens | |
Bacto™ |
Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. | |
Poudre | |
Origine animale |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1825 jours
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3