Learn More
BD Systèmes d’identification BBL™ Crystal™
Les systèmes d’identification microbienne miniaturisés utilisent des substrats conventionnels, fluorogéniques et chromogènes modifiés
308.00€ - 384.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
---|---|
Forme | Solide |
Comprend | Couvercles, bases, liquide d’inoculum et plateaux d’incubation suffisants pour 20 déterminations |
Quantité | 20/boîte |
Includes: Lids, bases, inoculum fluid and incubation trays sufficient for 20 determinations
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11708912
|
BD
245000 |
Kit entérique/non fermenteur | Identification d’isolats d’Enterobacteriaceae à Gram négatif aérobie cliniquement significatifs et de Bacilli négatif à Gram négatif non-fermentant de Glucose isolé d’origine humaine | N/A | |||||
11788922
|
BD
245130 |
Kit d’identification Neisseria/Haemophilus | Identification d’agents pathogènes bactériens aérobies et anaérobies à Gram négatif et Gram positif cliniquement significatifs isolés des échantillons humains | N/A | |||||
11718912
|
BD
245010 |
Kit d’identification d’anaérobe | Identification d’agents pathogènes bactériens aérobies et anaérobies à Gram négatif et Gram positif cliniquement significatifs isolés des échantillons humains | N/A | |||||
Description
Destinés à l’identification d’agents pathogènes bactériens aérobies et anaérobies à Gram négatif et Gram positif cliniquement significatifs isolés des échantillons humains. Pendant l’incubation, les plateaux à 10 dispositifs empilables permettent d’économiser de l’espace et d’éviter le désordre de l’incubateur. Après incubation, des réactions chromogènes et fluorogéniques distinctes génèrent un numéro de profil, qui est directement entré dans le logiciel BBL Crystal MIND installé sur un ordinateur de laboratoire.
- L’affichage à l’écran identifie l’organisme, effectue un rapport sur l’épidémiologie et transmet d’autres informations pertinentes
- Les systèmes faciles à utiliser ne nécessitent aucun pipetage ni ajout de réactifs
- Les colonies de culture sont suspendues dans le bouillon Crystal, puis la suspension d’inoculum est versée directement dans le dispositif Crystal
- Les puits se remplissent automatiquement en basculant la base
- Le couvercle est fixé sur le dispositif pour une sécurité et une manipulation plus faciles
- Le kit entérique/non-fermenteur (E/NF) effectue l’identification pendant la nuit des isolats d’entérobactéries aérobies à Gram négatif cliniquement significatifs, ainsi que des bacilles à Gram négatif non-fermentants au glucose fréquemment isolés d’origine humaine
- Le kit d’identification d’anaérobies (ANR) est un test de quatre heures qui identifie les anaérobies cliniquement significatives. Des bases de données distinctes pour la gélose au sang Schaedler, les géloses au sang pour anaérobies CDC sont incluses pour une spécificité et une flexibilité accrues
- Le kit d’identification de Neisseria/Haemophilus (N/H) identifie les Neisseria, Haemophilus, Moraxella, Gardnerella vaginalis et d’autres bactéries exigeantes dans un test de quatre heures
- Le kit à Gram positif (GP) identifie 121 bactéries à Gram positif isolées des échantillons cliniques, y compris les cocci et les bacilles, lors d’un test d’une nuit
- Le kit à Gram positif rapide (RGP) identifie les bactéries à Gram positif isolées des échantillons cliniques, y compris les cocci et les bacilles, lors d’un test de quatre heures
Spécification
2°C à 8°C | |
Solide | |
Couvercles, bases, liquide d’inoculum et plateaux d’incubation suffisants pour 20 déterminations | |
20/boîte |