Learn More
BD Milieux de culture déshydratés Bacto™ : Bouillon Todd Hewitt
Pour la culture des streptocoques du groupe A, des microorganismes pathogènes ou comme milieu de culture du sang
Marque: BD 249210
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Réfrigéré | |
Bouillon Todd Hewitt | |
Infusion de cœur 3,1 g/l, néopeptone 20 g/l, dextrose 2 g/l, chlorure de sodium 2 g/l, phosphate disodique 0,4 g/l, carbonate de sodium 2,5 g/l | |
Seau |
Déshydraté | |
Bouillon Todd Hewitt | |
Culture de streptocoques bêta-hémolytiques, en particulier des études sérologiques | |
2 kg |