Learn More
Berkshire™ BCR™ Telescoping Aluminum Handle
BCR™ Telescoping aluminum handle extends from 37-71 in. /95-180 cm.
Marque: Berkshire™ BCR.T2HANDLE.1
158.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21728" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Telescopic handles available
- Anodized aluminum; lightweight and strong
- Autoclavable
- Telescopic handle extends from 37-71 in. /95-180 cm
Spécification
Gray | |
Autoclavable | |
ISO Class 3 to 7 |
95 to 180 cm | |
1 | |
Aluminum |