Learn More
Invitrogen™ BCAM Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHBCAMX5
Description
The Human Basal Cell Adhesion Molecule (Hu BCAM) ELISA quantitates Hu BCAM in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BCAM. Principle of the method The Human BCAM solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le BDNF (facteur neurotrophique dérivé du cerveau) est un membre de la famille des neurotrophines. Le BDNF est synthétisé sous forme de pré-proBDNF, suivi d’un clivage en proBDNF. Bien que le traitement ultérieur génère la protéine mature de 14 kDa, le pro-BDNF est biologiquement actif et est sécrété dans des vésicules synaptiques avec la forme mature. Le BDNF est largement exprimé dans le système nerveux central et agit de manière autocrine et paracrine sur plusieurs classes de neurones. La signalisation se produit principalement par le récepteur de tyrosine kinase TrkB, bien que la liaison au récepteur d’affinité plus faible, p75-NTR, ait également été démontrée. Le BDNF favorise la survie et la différenciation neuronales et il a été démontré qu’il joue un rôle essentiel dans la formation de la mémoire et la régulation synaptique. Le BDNF est induit par des neurones corticaux et est nécessaire à la survie des neurones striataux dans le cerveau. L’expression du BDNF est réduite chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Huntington, et peut également jouer un rôle dans la régulation de la réponse au stress et dans la biologie des troubles de l’humeur.Spécification
P50895 | |
40 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
4059 | |
<12% | |
Solution d’arrêt, Anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, Concentrat de diluant de dosage, Chromogène, Plaques à 96 puits pré-enduites, Couvercles de plaques adhésives, Tampon de lavage, Étalon | |
5 x 96 tests | |
Extracellular Matrix & Cell Adhesion | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 hr. 45 min. |
40,96 pg/ml à 10 000 pg/ml | |
40 pg/ml à 10 000 pg/ml | |
Biotine | |
Structure cellulaire & protéines organites | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivante : angiogénine humaine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, GCSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP- 2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
AU,CD239,LU,MSK19 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 33 μl ; sérum, 33 μl ; surnageant, 100 μl | |
AU, CD239, LU, MSK19 | |
1 hr. 20 min. |