Learn More
Brady™ Imprimante pour étiquettes et affichettes BBP31
Marque: Brady™ 710734
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Imprimante BBP31• Pour panneau et étiquette
• Grand écran tactile couleur
• Fonctionnement autonome ou PC
• Imprimante à transfert thermique pouvant imprimer sur des centaines d'étiquettes, de bandes, de tags et de supports différents, types bandes continues, étiquettes photoluminescentes et réfléchissantes, supports en vinyle et polyester
• Etiquettes magnétiques et basse température, marqueurs de câbles auto-laminants, étiquettes de logistique, étiquettes inviolables, cartons pour étiquettes, étiquettes prédécoupées, en-têtes de panneaux pré-imprimées ainsi que des étiquettes
• Pour les produits chimiques
• Elle peut imprimer des étiquettes de 12,7mm à 101,6mm de large à une vitesse de 76mm par seconde
• Grand écran couleur tactile intuitif
• Avec fonction 'effleurer-glisser' pour redimensionner vos objets et textes, déposer des objets et du texte sur l'étiquette. Clavier complet rabattable
• Utilisable en mode autonome ou connectée à un ordinateur. Technologie de puce électronique intégrée aux matériaux et rubans d'encre Brady, permet d'indiquer avec précision à l'imprimante comment formater votre étiquette en fonction du
• Matériau qui a été inséré
• Simple d'utilisation:
• Modèles intégrés destinés à de nombreux styles d'étiquette courants, 220 graphiques, y compris une large bibliothèque de plus de 250 panneaux et d'étiquettes 'pick and print' préconçues, elle peut créer des solutions sur le terrain en
• Quelques minutes
• Fonction de sauvegarde et de rappel des étiquettes sur mesure fréquemment utilisées
• Le logiciel d'étiquetage MarkWare permet l'importation rapide de graphiques et de polices, ainsi que des 'assistants' pour le marquage des tuyauteries et des étiquettes pour les produits chimiques CLP et GHS
• La BBP31 inclut également une fonction intégrée date/heure, l'attribution d'un numéro de série aux données, une fonction d'impressions multiples et des symboles de code-barres
• Résolution d'impression: 11,8 point/mm, 300 ppp
• Imprimante BBP31 clavier AZERTY
• Inclus cordon d'alimentation, Drivers d'impression, le stylet, un kit de nettoyage, un guide de démarrage rapide.
Spécification
Sign and Label Printer | |
Thermal Transfer | |
305 mm | |
280.00 mm | |
225 x 305 x 225 mm | |
BBP31 Sign and Label Printer AZERTY with MarkWare Software | |
76 mm/sec. | |
MarkWare | |
10°C à 40°C | |
UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australie / Nouvelle-Zélande), EAC (Russie, Biélorussie et Kazakhstan), CCC (Chine) et RoHS Chine | |
1 Ea. | |
220 V |
Intuitive Touchscreen | |
225.00 mm | |
225 mm | |
101 mm | |
Monochrome | |
50 MB internal memory | |
300 dpi | |
USB | |
6.5 kg | |
Pipe markers, Arc flash labels, RTK chemical labels | |
1 Year |