Learn More
Brady™ Rouleaux en polyester hautes performances BBP31 - brun roux
Pour le marquage de surfaces en acier inox et lisses. Les rouleaux en polyester hautes performances Brady™ BBP31 sont en polyester B-569 et sont idéaux pour une application sur des surfaces très lisses ou des panneaux rigides.
155.00€ - 490.00€
Spécification
Description | Surface compatible : Lisse |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Brun clair |
Finition | Brillant |
Format | Cartouche |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) du rouleau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) du rouleau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11706445
|
Brady™
117983 |
1,125 in |
232.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796435
|
Brady™
117982 |
2,25 in |
335.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786435
|
Brady™
117981 |
4 po |
490.00€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716445
|
Brady™
117984 |
0,5 in |
155.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour application sur surfaces très lisses
- Idéal pour un montage sur panneaux rigides
Spécification
Surface compatible : Lisse | |
Brun clair | |
Cartouche | |
Rouleau en polyester hautes performances BBP 31 | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 | |
1 de chaque | |
–40°C à +100°C | |
0,076 mm | |
30,40 m |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
Polyester (B-569) | |
Marquage de tuyaux en acier inox | |
1 | |
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare | |
0,003 in | |
100 ft |