Learn More
Brady™ Étiquettes préimprimées pour produits chimiques Right-to-Know BBP™ avec losanges NFPA et zone d’écriture
Permet à l’imprimante de produire des étiquettes de produits chimiques en cinq couleurs en une seule passe d’impression
335.00€ - 490.00€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS 2002/95/CE |
---|---|
Description | Étiquettes de produits chimiques pré-imprimées Right-To-Know pour imprimantes BBP3x |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Sensible à la pression |
Couleur | Rouge, Jaune, Blue, Blanc |
Finition | Brillant |
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Dimensions (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Dimensions (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11717174
|
Brady™
142037 |
4 x 6,25 po (H x l) | 101,6 mm x 158,8 mm | 170/Bte |
490.00€
1 boîte |
N/A | |||
11737264
|
Brady™
142038 |
4 x 4 po (H x l) | 101,6 mm x 101,6 mm | 240/Bte | |||||
11757264
|
Brady™
142044 |
2,25 x 4 po (H x l) | 57,2 mm x 101,6 mm | 240/Bte |
335.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11767334
|
Brady™
142041 |
2,25 x 2,25 po (H x l) | 57,2 mm x 57,2 mm | 365/Bte |
335.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Film en vinyle pour intérieur / extérieur avec adhésif permanent
- Ce matériau résiste à l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation
- Disponibles en plusieurs tailles et formats
- Température de service : -40° à +82°C (-40° à +180°F)
- Température d’application : 18° à 82°C (0°F à 180°F)
- Durabilité en extérieur : 8 à 10 ans
Spécification
RoHS 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent, Sensible à la pression | |
Brillant | |
Vinyle | |
Pour créer rapidement des étiquettes à barres NFPA de couleur. Permet à l’imprimante de produire des étiquettes pour produits chimiques à 5 couleurs en un seul passage d’impression. Le matériau de qualité intérieur / extérieur supporte l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation | |
60 à 50 unités Gardner | |
8 à 10 ans | |
–40°C à +82°C | |
0,102 mm |
Étiquettes de produits chimiques pré-imprimées Right-To-Know pour imprimantes BBP3x | |
Rouge, Jaune, Blue, Blanc | |
Étiquette | |
Losange NFPA avec zone de texte | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
1 | |
–40 à 180°F | |
0,004 in |